missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD4547, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200096425
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16495648

Marca: Medchem Express HY13330

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.

AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico AZD4547
CAS 1035270-39-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H33N5O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1)N[C@@H](C)CN1C2=CC=C(C(NC3=NNC(CCC4=CC(OC)=CC(OC)=C4)=C3)=O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 463.57
Peso formulazione 463.57
Percent Purity 98.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato