Learn More
AZD7545, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16476978
Marca: Medchem Express HY16082
MedChemExpress AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD7545
CAS 252017-04-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18ClF3N2O5S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (96.06 mM)
SMILES O=C(N(C)C)C1=CC=C(S(=O)(C2=CC=C(NC([C@@](C)(O)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=C2)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 478.87
Peso formulazione 478.87
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.