Learn More
Azelaic acid, 85-90%, tech., flakes, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10214610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
25g; Plastic bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10214610 25g; Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10214610 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105120250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Azelaic acid
Nota nome tech., 85-90%
CAS 123-99-9
Colore White
Intervallo percentuale saggio 85 to 90%
Formula molecolare C9H16O4
Formula lineare HOOC(CH2)7COOH
Sinonimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
InChI Key BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
IUPAC Name nonanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.223
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Peso formulazione 188.22
Percent Purity ≥85%
Grado Caratteristiche
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Flakes