Learn More
Azelaic acid, 98%
Codice prodotto. 10477022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477022 100 g Glass bottle 100g
10476832 25 g Glass bottle 25g
13469508 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10477022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401521000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-99-9
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.223
Numero MDL MFCD00004432
InChI Key BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC Name nonanedioic acid
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Azelaic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 98.0°C to 103.0°C
Punti di ebollizione 237.0°C (20.0hPa)
Colore White to Yellow
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 215°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Slightly Crystalline Powder or Flakes
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare HOOC(CH2)7COOH
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.4g/L water (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol and ether:2.7g/100mL(15°C), soluble in organic solvents, slightly soluble in benzene
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 98%