Learn More
Azelaic acid, 98%
Codice prodotto. 11363388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
5 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363388 100 g 100g
11353388 25 g 25g
11343388 5 x 100 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11363388 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036308.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Useful in lubrication and plasticizers. Azelaic acid is used to treat acne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-99-9
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.223
Numero MDL MFCD00004432
InChI Key BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC Name nonanedioic acid
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Azelaic acid
Punto di fusione ∼102°C
Punti di ebollizione 286°C (100mmHg)
Densità 1.225 g/mL
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 215°C (419°F)
Forma fisica Crystalline
Beilstein 1101094
Indice di Merck 14,905
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 98%