Learn More
Azetidine, 98%
Codice prodotto. p-4510079 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10593031
Marca: Thermo Scientific Acros 296732500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 503-29-7 | C3H7N | 57.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503-29-7
Formula molecolare C3H7N
Molecular Weight (g/mol) 57.09
InChI Key HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
IUPAC Name azetidine
SMILES C1CNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Azetidine
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 61.0°C to 62.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4330
Quantità 250 mg
Beilstein 20,2
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 57.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azetidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.