missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AZI2/NAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15042-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFKB (Fujita et al., 2003 ).Specifica
| AZI2/NAP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| AZI2 | |
| 5 azacytidine induced 2, AZ2, AZI2, Nak associated protein 1, NAP1, TILP | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 64343 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.41 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9H6S1 | |
| AZI2 | |
| AZI2/NAP1 Fusion Protein Ag6892 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto