Learn More
Azido-PEG3-maleimide Kit
Codice prodotto. 15467169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
15467169 100 mg 100mg
15457169 25 mg 25mg
2 options
Codice prodotto. 15467169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65984.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C15H23N5O6
An azido containing reagent with PEG spacer and sulfhydryl reactivity. The compound is not stable upon prolonged storage and is sold as a kit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
An azido containing reagent with PEG spacer and sulfhydryl reactivity. The compound is not stable upon prolonged storage and is sold as a kit.
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Kit contains two components: a) 1.1 eq. of azido-PEG3-amine as an oil; b) 1.0 eq. of maleimide-NHS ester as a solid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C15H23N5O6
Numero MDL MFCD22380764
Sinonimo N-(11-Azido-3,6,9-trioxaundecyl)-3-(N-maleimidyl)propionamide
Specifica
Materiale o nome chimico Azido-PEG3-maleimide Kit
Quantità 100 mg
Numero UN UN2735
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 369.37
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.