Learn More
Azithromycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16427346
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
Codice prodotto. 16427346
Marca: Medchem Express HY17506
MedChemExpress Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Azithromycin
Forma fisica Solid
CAS 83905-01-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C38H72N2O12
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo CP 62993
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@@](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@@H]1O)CC)=O)([H])C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](CN([C@@H]1C)C)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Molecular Weight (g/mol) 748.98
Peso formulazione 748.98
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.