Learn More
Azlon™ Polypropylene Wash Bottle
Codice prodotto. 15307017
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15307017
Marca: Azlon WGW700PP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal resistance; imprinted with Autoclavable. Azlon™ Polypropylene Wash Bottles are fitted with a one-piece polypropylene closure.
  • Square shoulder wash bottles
  • Autoclavable to 121°C
  • closures maintain shape in use
  • Precision jet-tip aperture for fine control
  • Translucent bottles without print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Quantità 5/PK
Colore chiusura Wnite
Bocca Larga
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Non-venting Cap