Learn More
Aprifiale Azlon™
Click to view available options
Da utilizzare con:
1-4 mL Ampoule
Ampolla da 5-10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Enables safe and easy breaking of glass ampoules
- Broken ampoule top is retained for safe disposal
- Choice of size to suit all common glass ampoules
Specifica
Specifica
| Colore | Naturale |
| Product Type | Aprifiale |
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con | 1-4 mL Ampoule |