Learn More
Azlon™ Baskets with Hinged Lid
Ideal for sterilizing test tubes
52.45€ - 59.65€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Include | Hinged lid |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12085542
|
Azlon
BWK006 |
167 x 167 x 155 mm |
52.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12095542
|
Azlon
BWK009 |
225 x 225 x 230 mm |
59.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ideal for sterilizing test tubes
- Autoclavable at 121°C
- Ideal for sterilising test tubes
- Useful for storage in the laboratory
- Stackable space saving design
Specifica
Autoclavable | |
Hinged lid | |
Polypropylene |