missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Bottle Wide Neck 1000mL 55mm HDPE Bulk Pack

Codice prodotto. 15387027
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15387027

Marca: Azlon BWH1000BULK

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

HDPE bottles suitable for food use applications

This product is suitable for food contact applications in accordance with EU and\or USA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale HDPE
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato