Learn More
Azlon™ Bottle Wide Neck 250mL 37mm HDPE Bulk Pack
Codice prodotto. 15367027
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 15367027
Marca: Azlon BWH0250BULK
HDPE bottles suitable for food use applications
This product is suitable for food contact applications in accordance with EU and\or USA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale HDPE