missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Bottle Wide Neck 500mL 46mm HDPE Bulk Pack

Codice prodotto. 15377027
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15377027

Marca: Azlon BWH0500BULK

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

HDPE bottles suitable for food use applications

This product is suitable for food contact applications in accordance with EU and\or USA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale HDPE
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato