Learn More
Azlon™ Square Shaped HDPE Bucket
Codice prodotto. 12035562
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12035562
Marca: Azlon BWX108
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Square shaped buckets suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Durable square shape allows economical use of space
  • Handle grip for easy lifting and carrying
  • Moulded graduations (14L x 0.5 divisions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Square Bucket
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Black
Materiale maniglia Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 292 mm
Lunghezza (sistema metrico) 292 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 292 mm