Learn More
Ancoretta cilindrica Azlon™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
3 mm
0.23 in.
4.5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Available in a range of lengths. Azlon™ Cylindrical Stirrer Bar is suitable for a wide range of flat bottomed containers.
- Plain design with rounded ends
- Suitable for a wide range of flat bottom containers
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Dimensioni (L x P x A) | 0.31 Lin. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.31 in. |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Materiale | Magnetico |
| Quantità | 2 conf. |
| Forma | Cilindrico |
| Tipo | Ancoretta per agitatori |