Learn More
Ancoretta cilindrica Azlon™
Codice prodotto. 10615335
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
3 mm
0.23 in.
4.5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10615335
Marca: Azlon SWN672
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Design semplice con estremità arrotondate. L'ancoretta cilindrica Azlon™ è indicata per una vasta gamma di contenitori a fondo piatto.
Available in a range of lengths. Azlon™ Cylindrical Stirrer Bar is suitable for a wide range of flat bottomed containers.
  • Plain design with rounded ends
  • Suitable for a wide range of flat bottom containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale Magnetico
Quantità 2 Pk.
Forma Cilindrico
Tipo Stir Bar