Learn More
Cowie Technology™ PTFE Thick Wall Sleeve, B-length for Europe
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
- Self-release seal to prevent sticking
- Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
- Use up to 280°C (540°F)
- Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Eliminates the need for grease
- Sleeves are inert
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunti in vetro smerigliato |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Temperature Range (Metric) | Da -200 a +280 °C |
| Spessore | 0.5 mm |
| N. giunto rastremato standard | 24/29 |
| Tipo | Rigido |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur