Learn More
Azlon Bottiglie tonde in HDPE Azlon™ con collo stretto
Codice prodotto. 10298144
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
N. per confezione:
10/PK
5/PK
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10298144
Marca: Azlon BNH2000P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie in plastica resistente, per conservare una vasta gamma di liquidi. Le bottiglie tonde a collo stretto in HDPE Azlon™ vantano una buona resistenza chimica generale e sono adatte per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Store a wide range of liquids with these durable plastic bottles. AzlonTM HDPE Narrow Neck Round Bottles feature good general chemical resistance, and are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Lightweight but very durable in use
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Capacità (sistema imperiale) 67.62 oz.
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 27 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 5/PK
Colore chiusura Translucent
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 9.33 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 121 mm
Tipo di chiusura Screw Cap