Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 11313494
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11313494
Marca: Azlon™ BLH0125P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie tonde in plastica per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative EU e USA.
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
  • Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
  • Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
  • Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
  • Duraturi, per impieghi gravosi
  • Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Forniti in confezione termoretraibile
  • Codici di riciclaggio S. P. I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4,22 once
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione dei terreni e campionamento
Materiale HDPE
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Semitrasparente
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 104 mm
Product Type Flacone rotondo a imboccatura larga
Altezza (sistema imperiale) 3,93in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 51 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile