Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
- Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
- Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
- Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
- Duraturi, per impieghi gravosi
- Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Forniti in confezione termoretraibile
- Codici di riciclaggio S. P. I.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 3,38 once |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | 10/PK |
| Colore chiusura | Semitrasparente |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |