Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Codice prodotto. p-8001790
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10297574
Marca: Azlon™ BWH0030PN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie tonde in plastica per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative EU e USA.
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
  • Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
  • Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
  • Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
  • Duraturi, per impieghi gravosi
  • Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Forniti in confezione termoretraibile
  • Codici di riciclaggio S. P. I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 22 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione dei terreni e campionamento
Materiale HDPE
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Semitrasparente
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Round Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile