Learn More
Bottiglie quadrate in HDPE Azlon™ con tappi a vite con inserto
Codice prodotto. 10044074
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10044074
Marca: Azlon BGE430P
Per la conservazione di sostanze chimiche, in polvere o granulari. I flaconi quadrati Azlon™ in HDPE sono dotati di tappo a vite in polipropilene con inserto.
  • Heavy-duty, wide-neck bottles
  • Black polypropylene lid with LDPE foam wad
  • Practical square design for economic use of space
  • Designed for chemical, powder, or granule storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Dimensioni (L x P x A) 60 x 60 x 106 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 43 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di sostanze chimiche, in polvere o granulari
Materiale HDPE
N. per confezione 10/confezione
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Colore chiusura Nero
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 106 mm
Rivestimento interno chiusura LDPE Foam Wad
Materiale chiusura Tappo in polipropilene con inserto in LDPE espanso
Tipo di chiusura Screw Cap with Foam Wad
Autoclavabile Non autoclavabile