Learn More
Bottiglie quadrate in HDPE Azlon™ con tappi a vite con inserto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Heavy-duty, wide-neck bottles
- Black polypropylene lid with LDPE foam wad
- Practical square design for economic use of space
- Designed for chemical, powder, or granule storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Dimensioni (L x P x A) | 47 x 47 x 74 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 33 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione di sostanze chimiche, in polvere o granulari |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | 10/confezione |
| Larghezza (sistema metrico) | 47 mm |
| Colore chiusura | Nero |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |