Learn More
Azlon™ Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi a vite blu
Codice prodotto. 12059827
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12059827
Marca: Azlon™ BGE236P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie quadrate leggere, per conservare una vasta gamma di liquidi e solidi. Le bottiglie quadrate graduate semitrasparenti in HDPE Azlon™ con tappi a vite blu sono dotate di graduazioni stampate e collo largo per agevolare il riempimento e lo svuotamento. Ideali per polveri.
  • Space saving design
  • Lightweight square bottles with plug seal and blue screw cap
  • Molded graduations for approximate volume measurement
  • Neck I.D.: 58mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con liquidi o solidi
Include Plug seal and blue screw cap
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
N. per confezione 10/PK
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Colore chiusura Blu
Closure Included
Graduated
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile