Learn More
Azlon™ Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi a vite blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Space saving design
- Lightweight square bottles with plug seal and blue screw cap
- Molded graduations for approximate volume measurement
- Neck I.D.: 58mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 44 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con liquidi o solidi |
| Include | Plug seal and blue screw cap |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| N. per confezione | 10/PK |
| Larghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Vedi altri risultati |