Learn More
Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi
Codice prodotto. 11313504
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11313504
Marca: Azlon BGE340P
Bottiglie quadrate graduate, per conservare una vasta gamma di liquidi e solidi. Bottiglie quadrate graduate semitrasparenti in HDPE Azlon™ con tappi a pressione ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Heavy duty square bottles with plug seal and screw cap
  • Easy to grip caps have toggle for tamper evident wire attachment to neck
  • Molded graduations for approximate volume measurement
  • Space saving design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 33,81 once
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Da utilizzare con (applicazione) For liquid or solid usage
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 101 mm
N. per confezione 5/conf.
Larghezza (sistema metrico) 82 mm
Colore chiusura Semitrasparente
Certificazione/Conformità UE; USA
Closure Included
Graduated
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Product Type Graduated Square Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 3.23 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.98 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Diametro (sistema metrico) 58 mm (Inner Neck)
Tipo di chiusura Tappo a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile