Learn More
Imbuto industriale in HDPE Azlon™
Codice prodotto. 12090773
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80mm
100mm
120mm
140mm
180mm
230mm
245 mm
290mm
380mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12090773
Marca: Azlon FWC118
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene e infrangibile in condizioni di uso normale. Gli imbuti industriali Azlon™ in HDPE sono adatti per applicazioni a contatto con alimenti, in conformità con le normative UE e USA. Dotati di bordi superiori laterali dritti per evitare fuoriuscite.
Constructed of Polyethylene and unbreakable in normal use. Azlon™ Industrial HDPE Funnels are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations. Feature straight sided upper rims to prevent spillage.
  • Rigid industrial funnels in polyethylene
  • Unbreakable in normal use
  • Feature straight sided upper rims to prevent spillage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 380mm
Diametro (sistema metrico) gambo 36mm
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 351 mm