Learn More
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
- Multi-lingual wide neck wash bottles featuring the patented DripLok™ vapor-venting valve that prevents solvent drips
- Indelibly printed in multiple languages (based on region)
- Includes the Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases, and safety information
- Fitted with color coded one piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Printed in English, French, German and Spanish |
| Include | Tappi in polipropilene e beccucci colorati con estremità sottile per un controllo accurato del getto |
| Materiale | LDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 cm |
| Quantità | 5/conf. |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Larghezza (sistema metrico) | 24.1 cm |
| Colore chiusura | Verde |
| Vedi altri risultati |