Learn More
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
- Flaconi per liquido di lavaggio a collo largo multilingua dotati di valvola di sfiato del vapore brevettata DripLok™ che impedisce il gocciolamento dei solventi
- Stampa indelebile in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo
- È possibile scegliere tra cinque etichette di solvente che includono i nuovi simboli GHS (Globally Harmonised Symbols, Sistema mondiale armonizzato), il rombo NFPA, le frasi di rischio e le informazioni sulla sicurezza
- Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
- I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16,91 once |
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Printed in English, French, German and Spanish |
| Include | Tappi in polipropilene e beccucci colorati con estremità sottile per un controllo accurato del getto |
| Materiale | LDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33.07 cm |
| Quantità | 5/conf. |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Larghezza (sistema metrico) | 19.08 cm |
| Show More |