Learn More
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Codice prodotto. 15387037
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15387037
Marca: Azlon WGW541VTMLME
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles featuring a vapor venting valve to prevent drips
  • Indelibly printed in up to four languages, with four available language combinations
  • Choice of five solvent labels with new Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases, and safety instructions
  • Fitted with one piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Descrizione Regione 4: arabo, francese, inglese
Materiale LDPE (polietilene a bassa densità)
Colore chiusura Orange
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Chemical Label Etanolo
Diametro (sistema metrico) 75 mm