Learn More
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Código de producto. p-8001799
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Tamaño de la unidad:
pezzi 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12116230
Marca: Azlon WGW534VTML
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
  • Flaconi per liquido di lavaggio a collo largo multilingua dotati di valvola di sfiato del vapore brevettata DripLok™ che impedisce il gocciolamento dei solventi
  • Stampa indelebile in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo
  • È possibile scegliere tra cinque etichette di solvente che includono i nuovi simboli GHS (Globally Harmonised Symbols, Sistema mondiale armonizzato), il rombo NFPA, le frasi di rischio e le informazioni sulla sicurezza
  • Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
  • I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Descrizione Printed in English, French, German and Spanish
Include Tappi in polipropilene e beccucci colorati con estremità sottile per un controllo accurato del getto
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Larghezza (sistema metrico) 24.1 cm
Colore chiusura Giallo
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Product Type Multi-Lingual Printed Wash Bottle
Chemical Label I. M. S.
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado