Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 12166220
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Deionized Water
Distilled Water
Etanolo
I. M. S.
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Water
Descrizione:
Indelibly printed in Arabic, French and English
Indelibly printed in English, French, German and Spanish
Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English
Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12166220
Marca: Azlon™ WGW530PML
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con simboli del Sistema mondiale armonizzato, il rombo NFPA, frasi relative ai rischi e informazioni di sicurezza stampati. Le spruzzette in LDPE Azlon™ con indicazioni multilingue mostrano il nome della sostanza chimica e le informazioni di sicurezza chiave in quattro lingue europee, eliminando la necessità di moltiplicare la produzione di spruzzette a seconda del paese in cui vengono utilizzate.
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles
  • Indelibly printed
  • Fitted with color-coded, one-piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
  • Available in three water and five solvent labels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Descrizione Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo
Include Chiusura in polipropilene bianco
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Product Type Flacone per liquido di lavaggio stampato multilingua
Chemical Label Acqua
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Tappo senza sfiato
Erogazione attraverso la chiusura
Autoclavabile Non autoclavabile