Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Use these Translucent, flexible plastic bottles for a wide variety of liquid storage and sampling applications. Azlon™ LDPE Narrow Neck Round Bottles are heavy duty and durable.
- Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
- Good general chemical resistance
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | Translucent |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 32mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 17 mm |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 10/PK |
| Colore chiusura | Translucent |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Narrow |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido