Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
Marca: Azlon™ WGF600P
31.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
- Labeled wash bottles for easy identification of contents
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with color-coded polypropylene closures
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Polipropilene | |
5.6 cm | |
Yes | |
Distilled Water | |
8.45 oz. | |
54mm | |
Chiusura in polipropilene bianco | |
5/PK | |
Sì | |
No | |
Rotondo |
Wash Bottle | |
152 mm | |
Tappo | |
250 ml | |
Semitrasparente | |
Per un’identificazione rapida del contenuto | |
LDPE | |
Bianco | |
Not Autoclavable | |
Stretto |