Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio Azlon™ in LDPE con imboccatura stretta, stile classico
Codice prodotto. p-8001809
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12633152
Marca: Azlon WGF230P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
    • Traditional and popular square shoulder round wash bottles
    • Fitted with one-piece PP closures that maintain shape in use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Include Polypropylene leakproof swivel dispensing closures
Materiale LDPE
N. per confezione 5
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Product Type Wash Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile