Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE Azlon™ con beccuccio integrato
Codice prodotto. 10729555
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10729555
Marca: Azlon BGF130P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con puntali di precisione, ideali per un'erogazione precisa del getto del liquido. Le spruzzette Azlon™ in LDPE con beccuccio integrato sono progettate ergonomicamente e soddisfano una varietà di esigenze di lavaggio.
Feature precision tips, ideal for fine liquid jet dispensing. AzlonTM LDPE Wash Bottles with Integral Spout are ergonomically designed and fit a variety of washing needs.
  • Ergonomic LDPE wash bottles with an integrally molded dispensing tube jet tip
  • Slim hexagonal cross section makes the bottles particularly suited to smaller hands
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Incolore
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso come contagocce o per la dispensazione a spruzzo sottile di liquidi
Include Beccuccio tubo di erogazione interamente formato
Materiale LDPE
N. per confezione 5/PK
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Product Type Wash Bottle
Diametro (sistema metrico) 21 mm (Inner Neck); 29 mm (Outer Neck)
Tipo di chiusura Integral Spout
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado