Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE Azlon™ con beccuccio integrato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Feature precision tips, ideal for fine liquid jet dispensing. AzlonTM LDPE Wash Bottles with Integral Spout are ergonomically designed and fit a variety of washing needs.
- Ergonomic LDPE wash bottles with an integrally molded dispensing tube jet tip
- Slim hexagonal cross section makes the bottles particularly suited to smaller hands
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore | Incolore |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 21 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso come contagocce o per la dispensazione a spruzzo sottile di liquidi |
| Include | Beccuccio tubo di erogazione interamente formato |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 5/PK |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Vedi altri risultati |