Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Use these translucent plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles come with color-coded one-piece PP closures that maintain their shape in use.
- Flacone per liquido di lavaggio con profilo quadrato e collo largo per maggiore facilità di riempimento senza fuoriuscite
- Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
- I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore | Semitrasparente |
| Include | Chiusura in polipropilene rossa |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 5/conf. |
| Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |