Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE
Codice prodotto. p-8001811
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12039847
Marca: Azlon WGW234P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie in plastica traslucide per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Le bottiglie per liquido di lavaggio a collo ampio in LDPE Azlon™ sono dotate di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso.
Use these translucent plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles come with color-coded one-piece PP closures that maintain their shape in use.
  • Flacone per liquido di lavaggio con profilo quadrato e collo largo per maggiore facilità di riempimento senza fuoriuscite
  • Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
  • I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Include Chiusura in polipropilene blu
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Colore chiusura Blu
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Product Type Flacone per liquido di lavaggio con collo
Larghezza (sistema imperiale) 2,36in.
Altezza (sistema imperiale) 5,51in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura
Autoclavabile Non autoclavabile