Learn More
Imbuti leggeri in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 12024608
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
5 mm
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Altezza (sistema metrico):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12024608
Marca: Azlon FWC060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene leggero. Gli imbuti Azlon™ in polipropilene leggero sono dotati di nervature che impediscono i blocchi d’aria e consentono una rapida filtrazione. Autoclavabili a 121 °C.
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
  • Lightweight polypropylene funnels with ribs that prevent air locks, allowing rapid filtration
  • Autoclavable to 121°C
  • Made from food grade plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 10 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 107 mm
Autoclavabile