Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Codice prodotto. p-8001814
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10431625
Marca: Azlon WGF330P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ progettate per diverse esigenze di lavaggio. I tappi presentano aperture a punta di precisione, ideali per un'erogazione precisa del getto del liquido.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Bottles designed to fit a variety of washing needs. Closures feature precision tipped apertures, ideal for fine liquid jet dispensing.
  • Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
  • Fitted with a choice of white or red polypropylene swivel dispensing closures
  • Choice of three sizes
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54mm
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Product Type Wash Bottle
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 152 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile