Learn More
Misurini per medicinali Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
50 mL
Descrizione
- Molded graduations
- Disposable
- Nest to save space
- Ideal for use when taking pH measurements
Specifica
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema metrico) esterno | 37 mm |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Altezza (sistema metrico) | 42 mm |
Incrementi | 1 mL |
Quantità | Conf. da 1 |
Tipo | Becher |
Monouso | Sì |
Graduated | Sì |