Learn More
Misurini per medicinali Azlon™
Codice prodotto. 12643142
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12643142
Marca: Azlon MWY518
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene di grado medico trasparente per garantire misurazioni precise e il riconoscimento del contenuto. I misurini per medicinali Azlon™ sono adatti per l'erogazione di medicinali liquidi e secchi.
  • Molded graduations 
  • Disposable
  • Nest to save space
  • Ideal for use when taking pH measurements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Incrementi 5 mL
Quantità 1/Pk.
Tipo Becher
Monouso Single-use
Graduated