Learn More
Micro ancoretta magnetica Azlon™
Codice prodotto. p-8001816
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10359324
Marca: Azlon SWN954
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ancorette adatte a diverse applicazioni di agitazione. Le microancorette di agitazione magnetica Fisherbrand™ Azlon™ sono ideali per piccoli recipienti, provette per test e fiale.
Use these bars in for a variety of stirring applications. Fisherbrand™ Azlon™ Micro Magnetic Stirrer Bars are ideal for small vessels, test tubes and vials.
  • Per un'agitazione efficace
  • In PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale Magnetico
Quantità 2 conf.
Forma Micro