Learn More
Dosatore per pipette Azlon™
Dispositivo di riempimento pipette con controllo del vuoto facile da usare e preciso. Il pipettatore AzlonTM utilizza un nuovo gruppo valvola in PTFE e gomma siliconica per un controllo fine nel riempimento e nello svuotamento delle pipette.
203.00€ - 268.00€
Specifica
Materiale | PVDF e acciaio inox, Stainless Steel |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Ambito clinico, ospedaliero, biologico, chimico, degli alimenti e delle bevande, farmaceutico, cosmetico e forense |
Volume (sistema metrico) | 0.1 to 100 mL |
Tipo | Pipetta a ripetizione a spostamento positivo |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303714
|
Azlon
PFL001N |
Bianco |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11930885
|
Azlon
PFL001B |
Blu |
268.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Easy and precise vacuum controlled thumb level pipet filler. The Azlon™Pipet Controller uses a novel PTFE and silicone rubber valve assembly to allow fine control of pipent filling and emptying.
- Un nuovo gruppo valvola in gomma siliconica e PTFE controlla il vuoto creato schiacciando semplicemente la singola pompetta in gomma
- Spostando la leva, le pipette da 0.1 ml fino a 100 ml possono essere riempite e svuotate in modo facile e accurato
- Le pipette con funzione di blow-out sono caratterizzate dalla depressione di una piccola sfera comprimible azionabile con il pollice
- Un filtro a membrana sostituibile in PTFE assicura che il liquido non venga accidentalmente versato nell'unità (2 fornite)
- Il filtro e la pipetta che sorregge il cono possono essere sterilizzati mediante autoclavaggio
Specifica
PVDF e acciaio inox, Stainless Steel | |
Ambito clinico, ospedaliero, biologico, chimico, degli alimenti e delle bevande, farmaceutico, cosmetico e forense | |
Pipetta a ripetizione a spostamento positivo |
Sterile | |
0.1 to 100 mL |