Learn More
Ancoretta magnetica ovale con perno ad anello Azlon™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
0.17 in.
4,5 mm
0.23 in.
6 mm
8 mm
9,5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
In PTFE magnetico. L'ancoretta magnetica Azlon™ è dotata di un perno centrale ad anello che assicura un'ottima rotazione anche su basi curve o irregolari.
- In PTFE magnetico
- Il perno ad anello centrale garantisce una rotazione efficiente anche su basi leggermente curve o irregolari
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Dimensioni (L x P x A) | 0,5 lin. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0,5in. |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 4,5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Materiale | Magnete |
| Quantità | 2/conf. |
| Forma | Perno ad anello |
| Tipo | Stir Bar |