Learn More
Ancoretta magnetica ovale con perno ad anello Azlon™
Codice prodotto. 10585105
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
0.17 in.
4,5 mm
0.23 in.
6 mm
8 mm
9,5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10585105
Marca: Azlon SWN503
In PTFE magnetico. L'ancoretta magnetica Azlon™ è dotata di un perno centrale ad anello che assicura un'ottima rotazione anche su basi curve o irregolari.
  • In PTFE magnetico
  • Il perno ad anello centrale garantisce una rotazione efficiente anche su basi leggermente curve o irregolari
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Dimensioni (L x P x A) 0.78 Lin.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Materiale Magnetico
Quantità Conf. da 2
Forma Perno ad anello
Tipo Stir Bar