Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. p-8001822
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11323584
Marca: Azlon CT0010P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PMP per l'elevato punto di fusione e la buona stabilità della temperatura. I cilindri in PMP con graduazioni stampate Azlon™ sono autoclavabili e rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Manufactured with PMP for its high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Cylinders with Molded Graduations are autoclavable and provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Molded raised graduations on transparent cylinder provides ease of visual measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing liquids
  • Hexagonal base with non-slip anti-suction feature ensures stability
  • Autoclavable to 121deg.C
  • Conforms to ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±0.2 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Quantità Conf. da 10
Graduazioni 0.2 ml
Autoclavabile
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Tubo non graduato